Få mere at vide
Fenitrothion, TRC
Artikelnummer. 30393678
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30393678 1 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30393678 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF2478501G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fenitrothion
CAS 122-14-5
Molekylær formel C9 H12 N O5 P S
Mængde 1 g
Synonym Phosphorothioic acid, O,O-dimethyl O-(4-nitro-m-tolyl) ester (6CI,8CI), 8057HC, Accothion, Agria 1050, Agriya 1050, Agrothion, Arbogal, BAY 41831, Bayer 41831, Bayer S 5660, CL 47300, CP 47114, Dimethyl 4-nitro-m-tolyl phosphorothionate, EI 47300, ENT 25,715, Fenition, Fenitrothion, Folithion, Folithion EC 50, Insectigas F, MEP, MEP (pesticide), Metathion, Metathion E 50, Metathione, Metathionine E 50, Metation, Metation E 50, Methadion, Methylnitrophos, Mglawik F, Monsanto CP 47114, Nitrophos, Nuvanol, O,O-DiMe O-(3-methyl-4-nitrophenyl) thiophosphate, O,O-Dimethyl O-(3-methyl-4-nitrophenyl) phosphorothioate, O,O-Dimethyl O-(3-methyl-4-nitrophenyl) phosphorothioate, O,O-Dimethyl O-(3-methyl-4-nitrophenyl) phosphorothioate, O,O-Dimethyl O-(3-methyl-4-nitrophenyl) thiophosphate, O,O-Dimethyl O-(4-nitro-3-methylphenyl)thiophosphate, O,O-Dimethyl O-4-nitro-m-tolyl phosphorothioate, O,O-Dimethyl O-4-nitro-m-tolyl thiophosphate, OMS 43, Oleometathion, Oleosumifene, Ovadofos, Owadofos, Owadophos, Paluthion, Phenitrothion, S 112A, S 5660, ShaMingSong, Sumi oil, Sumifene, Sumigran, Sumithion, Sumithion 20F, Sumithion 20MC, Sumithion 50EC, Sumithion Super, Sumithion Super 1000EC, Super Sumithion, Tionfos 50 LE, Verthion
InChI formel InChI=1S/C9H12NO5PS/c1-7-6-8(4-5-9(7)10(11)12)15-16(17,13-2)14-3/h4-6H,1-3H3
SMIL COP(=S)(OC)Oc1ccc(c(C)c1)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn dimethoxy-(3-methyl-4-nitrophenoxy)-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane
Molekylvægt (g/mol) 277.23
Formel vægt 277.0174