Få mere at vide
Fenitrothion-d6, TRC
Artikelnummer. 30389710
Skift visning
Mængde:
1 mg
2.5 mg
5 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30389710 5 mg
30393136 1 mg
30407230 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30389710 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF2478525MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 203645-59-4
Molekylær formel C9 2H6 H6 N O5 P S
Molekylvægt (g/mol) 283.27
Synonym Phosphorothioic acid, O,O-di(methyl-d3) O-(3-methyl-4-nitrophenyl) ester (9CI), Fenitrothion D6 (O,O-dimethyl D6)
IUPAC navn (3-methyl-4-nitrophenoxy)-sulfanyliden-bis(trideuteriomethoxy)-λ5-fosfan
SMIL [2H]C([2H])([2H])OP(=S)(Oc1ccc(c(C)c1)[N+](=O)[O-])OC([2H])([2H])[2H]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fenitrothion-d6
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C9H12NO5PS/c1-7-6-8(4-5-9(7)10(11)12)15-16(17,13-2)14-3/h4-6H,1-3H3/i2D3,3D3
Formel vægt 283.055