Få mere at vide
Fenitrothion-d6 (O,O-dimethyl-d6), CDN
Artikelnummer. 30320444
Skift visning
Mængde:
0.01 g
Artikelnummer. Mængde
30320444 0.01 g
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30320444 Leverandør CDN Leverandørnr. CDND38460.01G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Opdag 4000+ højkvalitets deutererede forbindelser, der sendes direkte fra lager for hurtighed. Vi tilbyder mange unikke API'er, herunder aktive farmaceutiske ingredienser, nitrosaminer, aminosyrer, steroider, gasser, pesticider og fedtsyrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fenitrothion-d6
CAS 203645-59-4
Molekylær formel C9 2H6 H6 N O5 P S
Mængde 0.01 g
Synonym Phosphorothioic acid, O,O-di(methyl-d3) O-(3-methyl-4-nitrophenyl) ester (9 CI), Fenitrothion D6 (O,O-dimethyl D6)
InChI formel InChI=1 S/C9H12NO5PS/c1-7-6-8(4-5-9(7)10(11)12)15-16(17,13-2)14-3/h4-6 H,1-3H3/i2D3,3D3
SMIL [2 H]C([2 H])([2 H])OP(=S)(Oc1ccc(c(C)c1)[N+](=O)[O-])OC([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC navn (3-methyl-4-nitrophenoxy)-sulfanyliden-bis(trideuteriomethoxy)-λ^{5}-fosfan
Molekylvægt (g/mol) 283.27
Formel vægt 283,055 g/mol
Procent renhed 99 atom % D, min 95% kemisk renhed