Få mere at vide
Fenitrooxon-d6 (O,O-dimethyl-d6), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fenitrooxon-d6 |
| CAS | 1185155-54-7 |
| Molekylær formel | C9 2H6 H6 N O6 P |
| Mængde | 0.01 g |
| Synonym | Fenitrothion-oxon D6 (O,O-dimethyl D6), Fenitrooxon-d6 |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H12NO6P/c1-7-6-8(4-5-9(7)10(11)12)16-17(13,14-2)15-3/h4-6 H,1-3H3/i2D3,3D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])OP(=O)(Oc1ccc(c(C)c1)[N+](=O)[O-])OC([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | (3-methyl-4-nitrophenyl) bis(trideuteriomethyl) phosphate |
| Molekylvægt (g/mol) | 267.21 |
| Formel vægt | 267.0779 g/mol |
| Vis mere |