Få mere at vide
Fenimide, TRC
Artikelnummer. 30377975
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30377975 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30377975 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE57248510MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fenimide
CAS 60-45-7
Molekylær formel C13 H15 N O2
Mængde 10 mg
Synonym 4-Ethyl-3-methyl-3-phenylpyrrolidine-2,5-dione, 2,5-Pyrrolidinedione, 4-ethyl-3-methyl-3-phenyl-, Succinimide, 3-ethyl-2-methyl-2-phenyl- (7CI,8CI), 3-Ethyl-2-methyl-2-phenylsuccinimide, 4-Ethyl-3-methyl-3-phenyl-2,5-pyrrolidinedione, C.I. 419, Fenimid, Fenimide, NSC 172121, NSC 248080, PM 1807, α-Methyl-α-phenyl-β-ethylsuccinimide
InChI formel InChI=1S/C13H15NO2/c1-3-10-11(15)14-12(16)13(10,2)9-7-5-4-6-8-9/h4-8,10H,3H2,1-2H3,(H,14,15,16)
SMIL CCC1C(=O)NC(=O)C1(C)c2ccccc2
IUPAC navn 4-ethyl-3-methyl-3-phenylpyrrolidine-2,5-dione
Molekylvægt (g/mol) 217.26
Formel vægt 217.1103