Få mere at vide
Fenimide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fenimide |
| CAS | 60-45-7 |
| Molekylær formel | C13 H15 N O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 4-Ethyl-3-methyl-3-phenylpyrrolidine-2,5-dione, 2,5-Pyrrolidinedione, 4-ethyl-3-methyl-3-phenyl-, Succinimide, 3-ethyl-2-methyl-2-phenyl- (7CI,8CI), 3-Ethyl-2-methyl-2-phenylsuccinimide, 4-Ethyl-3-methyl-3-phenyl-2,5-pyrrolidinedione, C.I. 419, Fenimid, Fenimide, NSC 172121, NSC 248080, PM 1807, α-Methyl-α-phenyl-β-ethylsuccinimide |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15NO2/c1-3-10-11(15)14-12(16)13(10,2)9-7-5-4-6-8-9/h4-8,10H,3H2,1-2H3,(H,14,15,16) |
| SMIL | CCC1C(=O)NC(=O)C1(C)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 4-ethyl-3-methyl-3-phenylpyrrolidine-2,5-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 217.26 |
| Formel vægt | 217.1103 |