missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Fenhexamid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fenhexamid |
| CAS | 126833-17-8 |
| Molekylær formel | C14 H17 Cl2 N O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | N-(2,3-Dichloro-4-hydroxyphenyl)-1-methylcyclohexanecarboxamide, Decree, Elevate, Fenhexamid, KBR 2738, Teldor, Cyclohexanecarboxamide, N-(2,3-dichloro-4-hydroxyphenyl)-1-methyl- |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17Cl2NO2/c1-14(7-3-2-4-8-14)13(19)17-9-5-6-10(18)12(16)11(9)15/h5-6,18H,2-4,7-8H2,1H3,(H,17,19) |
| SMIL | CC1(CCCCC1)C(=O)Nc2ccc(O)c(Cl)c2Cl |
| IUPAC navn | N-(2,3-dichloro-4-hydroxyphenyl)-1-methylcyclohexane-1-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 302.2 |
| Formel vægt | 301.0636 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?