Få mere at vide
Fenhexamid-d10, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fenhexamid-d10 |
| CAS | 1246815-53-1 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C14H7D10Cl2NO2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | N-(2,3-Dichloro-4-hydroxyphenyl)-1-methyl(cyclohexane-d10)carboxamide, Decree-d10, Elevate-d10, KBR 2738-d10, Teldor-d10 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17Cl2NO2/c1-14(7-3-2-4-8-14)13(19)17-9-5-6-10(18)12(16)11(9)15/h5-6,18H,2-4,7-8H2,1H3,(H,17,19)/i2D2,3D2,4D2,7D2,8D2 |
| SMIL | OC1=CC=C(NC(C2(C)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C2([2H])[2H])=O)C(Cl)=C1Cl |
| IUPAC navn | N-(2,3-dichloro-4-hydroxyphenyl)-1-methylcyclohexane-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-d10-1-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 312.26 |
| Vis mere |