missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Fenfluthrin, TRC

Artikelnummer. 30136981
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136981 250 mg
18071220 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30136981 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF247615250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 75867-00-4
Molekylær formel C15 H11 Cl2 F5 O2
Molekylvægt (g/mol) 389.14
Synonym Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethyl-, (2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)methyl ester, (1R,3S)-, Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethyl-, (pentafluorophenyl)methyl ester, (1R,3S)- (9CI), Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethyl-, (pentafluorophenyl)methyl ester, (1R-trans)-, Fenfluthrin, NAK 1654
IUPAC navn (2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)methyl (1R,3S)-3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate
SMIL CC1(C)[C@H](C=C(Cl)Cl)[C@H]1C(=O)OCc2c(F)c(F)c(F)c(F)c2F

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Fenfluthrin
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C15H11Cl2F5O2/c1-15(2)6(3-7(16)17)8(15)14(23)24-4-5-9(18)11(20)13(22)12(21)10(5)19/h3,6,8H,4H2,1-2H3/t6-,8+/m1/s1
Formel vægt 388.0056
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.