Få mere at vide
Fenfluramine HCl, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30328740
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30328740 10 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30328740 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC13468000
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fenfluramine Hydrochloride
CAS 404-82-0
Analyt- eller komponentnavne Fenfluramine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H16 F3 N . Cl H
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym 1-(m-Trifluoromethylphenyl)-2-(ethylamino)propane hydrochloride, Fenfluramine hydrochloride, Ganal, HHR-965, Ponderal, Ponderax, Ponderex, Pondimin, Pondmin, Racemic fenfluramine hydrochloride, S 768, dl-Fenfluramine hydrochloride, Benzeneethanamine, N-ethyl-alpha-methyl-3-(trifluoromethyl)-, hydrochloride (1:1), Benzeneethanamine, N-ethyl-alpha-methyl-3-(trifluoromethyl)-, hydrochloride (9CI), Phenethylamine, N-ethyl-alpha-methyl-m-(trifluoromethyl)-, hydrochloride (7CI,8CI), (+/-)-Fenfluramine chloride, (+/-)-Fenfluramine hydrochloride, N-Ethyl-alpha-methyl-m-(trifluoromethyl)phenethylamine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H16F3N.ClH/c1-3-16-9(2)7-10-5-4-6-11(8-10)12(13,14)15;/h4-6,8-9,16H,3,7H2,1-2H3;1H
SMIL Cl.CCNC(C)Cc1cccc(c1)C(F)(F)F
IUPAC navn N-ethyl-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-2-amine;hydrochloride
Industry Type Food Testing
Molekylvægt (g/mol) 267.72
Mængde 10 g
Formel vægt 267.1002 g/mol