missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Fendizoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fendizoic Acid |
| CAS | 84627-04-3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C20H14O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-[(6-Hydroxy[1,1'-biphenyl]-3-yl)carbonyl]benzoic Acid, o-[(6-Hydroxy-3-biphenylyl)carbonyl]benzoic Acid, 2-(3'-Phenyl-4'-hydroxybenzoyl)benzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C20H14O4/c21-18-11-10-14(12-17(18)13-6-2-1-3-7-13)19(22)15-8-4-5-9-16(15)20(23)24/h1-12,21H,(H,23,24) |
| SMIL | OC(=O)c1ccccc1C(=O)c2ccc(O)c(c2)c3ccccc3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 318.32 |
| Formel vægt | 318.0892 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?