Få mere at vide
Fendiline hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16448546
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16448546 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16448546 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0984
MedChemExpress Fendiline hydrochloride is a nonselective calcium channel blocker.
Fendiline hydrochloride is a nonselective calcium channel blocker.
Specifications
Kemisk navn eller materiale Fendiline hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 13636-18-5
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H26ClN
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (85.25 mM) ∣H2O : 1.82 mg/mL (5.17 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMIL CC(NCCC(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 351.91
Formel vægt 351.91
Procent renhed 99.88%