missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ Fendiline Hydrochloride
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18798158
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18798158 10 mg
18775949 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18798158 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 6407/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Inhibits KRas localization to the plasma membrane; also L-type calcium channel blocker

Fendiline Hydrochloride is a K-Ras inhibitor. Selectively inhibits K-Ras localization to the plasma membrane (IC50 = 9.64 μM). Blocks proliferation of cancer cell lines expressing oncogenic mutant K-Ras. Also inhibits L-type calcium channels (IC50 = 17 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ras GTPase Inhibitors
CAS 13636-18-5
Analyseprocentområde >98%
Mængde 10 mg
Molekylær formel C23H25N.HCl
Formel vægt Observed MW: 351.91
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.