Få mere at vide
Fenclozic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | Fenclozic Acid |
| CAS | 17969-20-9 |
| Molekylær formel | C11H8ClNO2S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-(p-Chlorophenyl)-4-thiazoleacetic Acid, 2-(4-Chlorophenyl)thiazol-4-ylacetic Acid, 2-(p-Chlorophenyl)thiazol-4-ylacetic Acid, Acidum Fenclozicum, ICI 54450, Mialex, Myalex, 2-(2-(4-Chlorophenyl)thiazol-4-yl)acetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H8ClNO2S/c12-8-3-1-7(2-4-8)11-13-9(6-16-11)5-10(14)15/h1-4,6H,5H2,(H,14,15) |
| SMIL | O[C@@H]1C[C@@H]2[C@H](CC1)[C@H]3[C@@H](CC2)[C@@H]4[C@@](CC3)(C)[C@@H](O)CC4 |
| IUPAC navn | 2-[2-(4-chlorophenyl)-1,3-thiazol-4-yl]acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 253.7 |
| Formel vægt | 252.9964 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?