Få mere at vide
Fenclorim, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fenclorim |
| CAS | 3740-92-9 |
| Molekylær formel | C10 H6 Cl2 N2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 4,6-Dichloro-2-phenylpyrimidine, 2-Phenyl-4,6-dichloropyrimidine, CGA 123407, Fenclorim, NSC 27713, Pyrimidine, 4,6-dichloro-2-phenyl- |
| InChI formel | InChI=1S/C10H6Cl2N2/c11-8-6-9(12)14-10(13-8)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H |
| SMIL | Clc1cc(Cl)nc(n1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 4,6-dichloro-2-phenylpyrimidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 225.07 |
| Formel vægt | 223.9908 |