Få mere at vide
Fenclonine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16412339
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16412339 1 g
1 options
Artikelnummer. 16412339 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1368
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
MedChemExpress Fenclonine is a potent and irreversible inhibitor of tryptophan (Trp) hydroxylase, the rate-limiting enzyme in serotonin biosynthesis.
Fenclonine is a potent and irreversible inhibitor of tryptophan (Trp) hydroxylase, the rate-limiting enzyme in serotonin biosynthesis.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fenclonine
CAS 7424-00-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H10ClNO2
Mængde 1 g
Synonym 4-Chloro-DL-phenylalanine PCPA CP-10188
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (500.93 mM; ultrasonic and adjust pH to 2 with HCl) ∣H2O : 25 mg/mL (125.23 mM; ultrasonic and adjust pH to 10 with NaOH)
SMIL NC(CC1=CC=C(Cl)C=C1)C(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 199.63
Formel vægt 199.63
Procent renhed 95.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism