Få mere at vide
Fenclofenac Methyl Ester, Mikromol™
Beskrivelse
Fenclofenac Methyl Ester
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fenclofenac Methyl Ester |
| CAS | 81585-78-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Fenclofenac Methyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H12 Cl2 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2-(2,4-Dichlorophenoxy)benzeneacetic acid methyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12Cl2O3/c1-19-15(18)8-10-4-2-3-5-13(10)20-14-7-6-11(16)9-12(14)17/h2-7,9H,8H2,1H3 |
| SMIL | COC(=O)Cc1ccccc1Oc2ccc(Cl)cc2Cl |
| IUPAC navn | methyl 2-[2-(2,4-dichlorophenoxy)phenyl]acetate |
| Vis mere |