Få mere at vide
Fenclofenac Methyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 17901216
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17901216 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17901216 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3075.01
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Fenclofenac Methyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fenclofenac Methyl Ester
CAS 81585-78-6
Analyt- eller komponentnavne Fenclofenac Methyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H12 Cl2 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-(2,4-Dichlorophenoxy)benzeneacetic acid methyl ester
InChI formel InChI=1S/C15H12Cl2O3/c1-19-15(18)8-10-4-2-3-5-13(10)20-14-7-6-11(16)9-12(14)17/h2-7,9H,8H2,1H3
SMIL COC(=O)Cc1ccccc1Oc2ccc(Cl)cc2Cl
IUPAC navn methyl 2-[2-(2,4-dichlorophenoxy)phenyl]acetate
Molekylvægt (g/mol) 311.16
Mængde 100 mg
Formel vægt 310.0163 g/mol