Få mere at vide
Fenclofenac, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fenclofenac |
| CAS | 34645-84-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Fenclofenac |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H10 Cl2 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Benzeneacetic acid, 2-(2,4-dichlorophenoxy)-, Fenclofenac, Flenac, R 67408, RX 67408, [o-(2,4-Dichlorophenoxy)phenyl]acetic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10Cl2O3/c15-10-5-6-13(11(16)8-10)19-12-4-2-1-3-9(12)7-14(17)18/h1-6,8H,7H2,(H,17,18) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | OC(=O)Cc1ccccc1Oc2ccc(Cl)cc2Cl |
| Vis mere |