Få mere at vide
Fenclofenac Glucuronide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fenclofenac Glucuronide |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H18Cl2O9/c21-10-5-6-13(11(22)8-10)29-12-4-2-1-3-9(12)7-14(23)30-20-17(26)15(24)16(25)18(31-20)19(27)28/h1-6,8,15-18,20,24-26H,7H2,(H,27,28)/t15-,16-,17+,18-,20+/m0/s1 |