Få mere at vide
Fenclofenac Ethyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 17980356
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17980356 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17980356 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3075.02
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Fenclofenac Ethyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fenclofenac Ethyl Ester
CAS 86308-84-1
Analyt- eller komponentnavne Fenclofenac Ethyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H14 Cl2 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-(2,4-Dichlorophenoxy)benzeneacetic acid ethyl ester
InChI formel InChI=1S/C16H14Cl2O3/c1-2-20-16(19)9-11-5-3-4-6-14(11)21-15-8-7-12(17)10-13(15)18/h3-8,10H,2,9H2,1H3
SMIL CCOC(=O)Cc1ccccc1Oc2ccc(Cl)cc2Cl
IUPAC navn ethyl 2-[2-(2,4-dichlorophenoxy)phenyl]acetate
Molekylvægt (g/mol) 325.19
Mængde 100 mg
Formel vægt 324.032 g/mol