Få mere at vide
Fenclofenac Ethyl Ester, Mikromol™
Beskrivelse
Fenclofenac Ethyl Ester
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fenclofenac Ethyl Ester |
| CAS | 86308-84-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Fenclofenac Ethyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H14 Cl2 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2-(2,4-Dichlorophenoxy)benzeneacetic acid ethyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14Cl2O3/c1-2-20-16(19)9-11-5-3-4-6-14(11)21-15-8-7-12(17)10-13(15)18/h3-8,10H,2,9H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)Cc1ccccc1Oc2ccc(Cl)cc2Cl |
| IUPAC navn | ethyl 2-[2-(2,4-dichlorophenoxy)phenyl]acetate |
| Vis mere |