missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(+)-Fenchone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (+)-Fenchone |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(3,6-7)8(9)11/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1 |
| Formel vægt | 152.1201 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?