Få mere at vide
Fenchone, TRC
Artikelnummer. 30404195
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30404195 1 g
30395229 100 mg
30406986 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30404195 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF2474501G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1195-79-5
Molekylær formel C10H16O
Molekylvægt (g/mol) 152.23
Synonym Fenchone, Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, 1,3,3-trimethyl-, 2-Norbornanone, 1,3,3-trimethyl- (6CI,8CI), 1,3,3-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one, (±)-Fenchone, 1,3,3-Trimethyl-2-norbornanone, 1,3,3-Trimethylnorcamphor, Fenchone, NSC 122687, NSC 8896, dl-Fenchone, Fenchone, Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, 1,3,3-trimethyl-, 2-Norbornanone, 1,3,3-trimethyl- (6CI,8CI), 1,3,3-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one, (±)-Fenchone, 1,3,3-Trimethyl-2-norbornanone, 1,3,3-Trimethylnorcamphor, NSC 122687, NSC 8896, dl-Fenchone
IUPAC navn 2,2,4-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-3-one
SMIL CC12CCC(C1)C(C)(C)C2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fenchone
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(3,6-7)8(9)11/h7H,4-6H2,1-3H3
Formel vægt 152.1201
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.