Få mere at vide
(-)-Fenchone, 98+%
Artikelnummer. 11328176
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11328176 250 g 250g
11318176 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11328176 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15151.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
CAS: 7787-20-4 | C10H16O | 152,237 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7787-20-4
Molekylær formel C10H16O
Molekylvægt (g/mol) 152.237
MDL nummer MFCD00151104
InChI nøgle LHXDLQBQYFFVNW-GMSGAONNSA-N
Synonym l-fenchone, 1r-fenchone, 1r,4r-2,2,4-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-3-one, 2r,5r-2,6,6-trimethyl-2,5-methanocyclohexane-1-one
PubChem CID 3034206
IUPAC navn (1R,4R)-2,2,4-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-3-on
SMIL CC1(C2CCC(C2)(C1=O)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (-)-Fenchone
Smeltepunkt 3 °C til 5 °C
Tæthed 0.945
Kogepunkt 192 °C til 194 °C
Flammepunkt 73 °C (163 °F)
Brydningsindeks 1.463
Mængde 250 g
Beilstein 2042710
Optisk rotation −52° (Pænt)
Formel vægt 152.24
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (-)-Fenchone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: (-)-Fenchone