Få mere at vide
(+)-Fenchone 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30317747
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30317747 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30317747 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13460800ME100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+)-Fenchone
CAS 4695-62-9
Analyt- eller komponentnavne (+)-Fenchone
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C10 H16 O
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, 1,3,3-trimethyl-, (1S,4R)-, 2-Norbornanone, 1,3,3-trimethyl-, (1S,4R)-(+)- (8CI), Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, 1,3,3-trimethyl-, (1S)-, (+)-Fenchone, (1S)-Fenchone, (1S,4R)-1,3,3-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one, (S)-(+)-Fenchone, (S)-Fenchone, D(+)-Fenchone, D-Fenchone
InChI formel InChI=1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(3,6-7)8(9)11/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
SMIL C[C@]12CC[C@H](C1)C(C)(C)C2=O
IUPAC navn (1R,4S)-2,2,4-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-3-one
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 152.23
Mængde 1 ml
Formel vægt 152.1201 g/mol