Få mere at vide
Fenchlorphos-D6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fenchlorphos-D6 |
| CAS | 33576-72-6 |
| Molekylær formel | C8H2D6Cl3O3PS |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Phosphorothioic Acid O,O-Di(methyl-D3) O-(2,4,5-Trichlorophenyl) Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8Cl3O3PS/c1-12-15(16,13-2)14-8-4-6(10)5(9)3-7(8)11/h3-4H,1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMIL | ClC1=C(Cl)C=C(OP(OC([2H])([2H])[2H])(OC([2H])([2H])[2H])=S)C(Cl)=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 327.58 |