Få mere at vide
Fenbutrazate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fenbutrazate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H29NO3/c1-3-21(19-10-6-4-7-11-19)23(25)27-17-15-24-14-16-26-22(18(24)2)20-12-8-5-9-13-20/h4-13,18,21-22H,3,14-17H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 367.2147 |
| Procent renhed | >95% |