Få mere at vide
Fenbutatin Oxide (>90%), TRC
Artikelnummer. 30398508
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30398508 10 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30398508 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF24723010G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fenbutatin oxide
CAS 13356-08-6
Molekylær formel C60 H78 O Sn2
Mængde 10 g
Synonym Fenbutatin-Oxide, Distannoxane, hexakis(2-methyl-2-phenylpropyl)- (9CI), Distannoxane, hexakis(β,β-dimethylphenethyl)- (8CI), 1,1,1,3,3,3-Hexakis(2-methyl-2-phenylpropyl)distannoxane, Bis[tri(2-methyl-2-phenylpropyl)tin] oxide, Bis[tri(2-phenyl-2-methylpropyl)tin] oxide, Bis[tris(2-methyl-2-phenylpropyl)tin] oxide, Bis[tris(2-phenyl-2-methylpropyl)tin] oxide, Fenbutatin oxide, Hexakis, Hexakis(2-methyl-2-phenylpropyl)distannoxane, Hexakis(β,β-dimethylphenethyl)distannoxane, Neostanox, Osadan, Partner, SD 14114, Torque, Torque (pesticide), Trineophyltin oxide, Vendex, Vendex 4 Liquid, Vendex 4L, Distannoxane, 1,1,1,3,3,3-hexakis(2-methyl-2-phenylpropyl)-
InChI formel InChI=1S/6C10H13.O.2Sn/c6*1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;;;/h6*4-8H,1H2,2-3H3;;;
SMIL CC(C)(C[Sn](CC(C)(C)c1ccccc1)(CC(C)(C)c2ccccc2)O[Sn](CC(C)(C)c3ccccc3)(CC(C)(C)c4ccccc4)CC(C)(C)c5ccccc5)c6ccccc6
IUPAC navn tris(2-methyl-2-phenylpropyl)-tris(2-methyl-2-phenylpropyl)stannyloxystannane
Molekylvægt (g/mol) 1052.68
Formel vægt 1054.4097