Få mere at vide
Fenbufen Methyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 30051265
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051265 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051265 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0918.060025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Fenbufen Methyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fenbufen Methyl Ester
CAS 54011-27-7
Analyt- eller komponentnavne Fenbufen Methyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H16 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Fenbufen Methyl Ester, gamma-oxo-[1,1'-Biphenyl]-4-butanoic acid methyl ester, Fenbufen methyl ester, Methyl 4-(biphenyl-4-yl)-4-oxobutanoate
InChI formel InChI=1S/C17H16O3/c1-20-17(19)12-11-16(18)15-9-7-14(8-10-15)13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,11-12H2,1H3
SMIL COC(=O)CCC(=O)c1ccc(cc1)c2ccccc2
IUPAC navn methyl 4-oxo-4-(4-phenylphenyl)butanoate
Molekylvægt (g/mol) 268.31
Mængde 25 mg
Formel vægt 268.1099 g/mol