Få mere at vide
Fenbufen Methyl Ester, Mikromol™
Beskrivelse
Fenbufen Methyl Ester
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fenbufen Methyl Ester |
| CAS | 54011-27-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Fenbufen Methyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H16 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Fenbufen Methyl Ester, gamma-oxo-[1,1'-Biphenyl]-4-butanoic acid methyl ester, Fenbufen methyl ester, Methyl 4-(biphenyl-4-yl)-4-oxobutanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16O3/c1-20-17(19)12-11-16(18)15-9-7-14(8-10-15)13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,11-12H2,1H3 |
| SMIL | COC(=O)CCC(=O)c1ccc(cc1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | methyl 4-oxo-4-(4-phenylphenyl)butanoate |
| Vis mere |