Få mere at vide
Fenbufen, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fenbufen |
| CAS | 36330-85-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Fenbufen |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C16 H14 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 3-(4-Biphenylcarbonyl)propionic acid, 3-(4-Phenylbenzoyl)propionic acid, 3-[(Biphenyl-4-yl)carbonyl]propionic acid, 4-(1,1'-Biphenyl-4-yl)-4-oxobutanoic acid, 4-(4-Phenylphenyl)-4-oxobutyric acid, 4-(Biphenyl-4-yl)-4-oxobutanoic acid, Bufemid, CL 82204, Cinopal, Cinopol, Fenbufen, Lederfen, Napanol, gamma-Oxo[1,1'-biphenyl]-4-butanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14O3/c17-15(10-11-16(18)19)14-8-6-13(7-9-14)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10-11H2,(H,18,19) |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | OC(=O)CCC(=O)c1ccc(cc1)c2ccccc2 |
| Vis mere |