Få mere at vide
Fenbufen Isopropyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 30051603
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051603 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051603 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0918.080025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Fenbufen Isopropyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fenbufen Isopropyl Ester
CAS 2725579-21-3
Analyt- eller komponentnavne Fenbufen Isopropyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H20 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Fenbufen Isopropyl Ester
InChI formel InChI=1S/C19H20O3/c1-14(2)22-19(21)13-12-18(20)17-10-8-16(9-11-17)15-6-4-3-5-7-15/h3-11,14H,12-13H2,1-2H3
SMIL CC(C)OC(=O)CCC(=O)c1ccc(cc1)c2ccccc2
IUPAC navn propan-2-yl 4-oxo-4-(4-phenylphenyl)butanoate
Molekylvægt (g/mol) 296.36
Mængde 25 mg
Formel vægt 296.1412 g/mol