Få mere at vide
Fenbufen Isopropyl Ester, Mikromol™
Beskrivelse
Fenbufen Isopropyl Ester
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fenbufen Isopropyl Ester |
| CAS | 2725579-21-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Fenbufen Isopropyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C19 H20 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Fenbufen Isopropyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20O3/c1-14(2)22-19(21)13-12-18(20)17-10-8-16(9-11-17)15-6-4-3-5-7-15/h3-11,14H,12-13H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)OC(=O)CCC(=O)c1ccc(cc1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | propan-2-yl 4-oxo-4-(4-phenylphenyl)butanoate |
| Vis mere |