missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Fenbufen Ethyl Ester, Mikromol™
Beskrivelse
Fenbufen Ethyl Ester
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fenbufen Ethyl Ester |
| CAS | 1230-54-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Fenbufen Ethyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H18 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Fenbufen Ethyl Ester, gamma-oxo-[1,1'-Biphenyl]-4-butanoic acid ethyl ester, Propionic acid, 3-(4-biphenylylcarbonyl)-, ethyl ester (7CI), Ethyl 4-(4-phenylphenyl)-4-oxobutyrate, Ethyl gamma-oxo[1,1'-biphenyl]-4-butanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18O3/c1-2-21-18(20)13-12-17(19)16-10-8-15(9-11-16)14-6-4-3-5-7-14/h3-11H,2,12-13H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)CCC(=O)c1ccc(cc1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | ethyl 4-oxo-4-(4-phenylphenyl)butanoate |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?