Få mere at vide
Fenbuconazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fenbuconazole |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H17ClN4/c20-18-8-6-16(7-9-18)10-11-19(12-21,13-24-15-22-14-23-24)17-4-2-1-3-5-17/h1-9,14-15H,10-11,13H2 |
| Formel vægt | 336.1142 |