Få mere at vide
Fenbuconazole D5 (phenyl D5) 100 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326234
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
30326234 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 30326234 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREXA13448510AC
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fenbuconazole (phenyl D5)
CAS 1398066-06-2
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetone
Molekylær formel C19 2H5 H12 Cl N4
Mængde 1 mL
Synonym Fenbuconazole (phenyl D5)
InChI formel InChI=1S/C19H17ClN4/c20-18-8-6-16(7-9-18)10-11-19(12-21,13-24-15-22-14-23-24)17-4-2-1-3-5-17/h1-9,14-15H,10-11,13H2/i1D,2D,3D,4D,5D
SMIL [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C(CCc2ccc(Cl)cc2)(Cn3cncn3)C#N
IUPAC navn 4-(4-chlorophenyl)-2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)-2-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)butanenitrile
Molekylvægt (g/mol) 341.85
Formel vægt 341.1456 g/mol