Få mere at vide
Fenbendazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fenbendazole |
| CAS | 43210-67-9 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C15 H13 N3 O2 S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Fenbendazole, Methyl [5-(phenylsulfanyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, 2-(Methoxycarbonylamino)-5-(phenylthio)benzimidazole, Axilur, Febendazole, Fenbendazol, Fenbendazole, Fenbion, HOE 881, Methyl 5-(phenylthio)-2-benzimidazolecarbamate, Methyl [5-(phenylthio)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Panacur, Safe-Guard, Vigisol |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13N3O2S/c1-20-15(19)18-14-16-12-8-7-11(9-13(12)17-14)21-10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,16,17,18,19) |
| SMIL | COC(=O)Nc1nc2cc(Sc3ccccc3)ccc2[nH]1 |
| IUPAC navn | methyl N-(5-phenylsulfanyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 299.35 |
| Vis mere |