Få mere at vide
Fenbendazol-sulfoxid (oxfendazol), Mikromol™
Beskrivelse
Fenbendazol-sulfoxid (Oxfendazol)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Oxfendazole |
| CAS | 53716-50-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Oxfendazole |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C15 H13 N3 O3 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Fenbendazole Sulphoxide, Oxfendazole, Fenbendazole Sulfoxide |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13N3O3S/c1-21-15(19)18-14-16-12-8-7-11(9-13(12)17-14)22(20)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,16,17,18,19) |
| SMIL | COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)S(=O)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | methyl N-[5-(benzensulfinyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamat |
| Vis mere |