Få mere at vide
Fenbendazol Sulfon, Mikromol™
Artikelnummer. 30050936
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30050936 25 mg
17973746 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30050936 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0518.020025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Fenbendazol Sulfon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fenbendazole Sulfone
CAS 54029-20-8
Analyt- eller komponentnavne Fenbendazole Sulfone
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C15 H13 N3 O4 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Methyl [5-(Phenylsulphonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Fenbendazole Sulphone, Oxfendazole Imp. B (EP), Carbamic acid, [5-(phenylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]-, methyl ester (9CI), Fenbendazole sulfone, HOE 5151, Methyl [5-(phenylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Oxfendazole sulfone, Oxfendazole Impurity B
InChI formel InChI=1S/C15H13N3O4S/c1-22-15(19)18-14-16-12-8-7-11(9-13(12)17-14)23(20,21)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,16,17,18,19)
SMIL COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)S(=O)(=O)c3ccccc3
IUPAC navn methyl N-[5-(benzensulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamat
Molekylvægt (g/mol) 331.35
Mængde 25 mg
Formel vægt 331,0627 g/mol