Få mere at vide
Fenbendazol Sulfoxid, TRC
Artikelnummer. 30395346
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30395346 100 mg
30402554 50 mg
30391466 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30395346 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF246790100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53716-50-0
Molekylær formel C15 H13 N3 O3 S
Molekylvægt (g/mol) 315.35
Synonym Fenbendazole Sulphoxide, Oxfendazole, Fenbendazole Sulfoxide
IUPAC navn methyl N-[5-(benzensulfinyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamat
SMIL COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)S(=O)c3ccccc3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxfendazole
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C15H13N3O3S/c1-21-15(19)18-14-16-12-8-7-11(9-13(12)17-14)22(20)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,16,17,18,19)
Formel vægt 315.0678