Få mere at vide
Fenbendazole Sulfone-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fenbendazole-sulfone D3 (methyl D3) |
| CAS | 1228182-49-7 |
| Molekylær formel | C15 D3 H10 N3 O4 S |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Trideuteriomethyl N-[5-(benzenesulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13N3O4S/c1-22-15(19)18-14-16-12-8-7-11(9-13(12)17-14)23(20,21)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,16,17,18,19)/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])OC(=O)Nc1nc2ccc(cc2[nH]1)S(=O)(=O)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | trideuteriomethyl N-[6-(benzenesulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 334.36 |
| Formel vægt | 334.0815 |