Få mere at vide
Fenbendazole, MedChemExpress
Artikelnummer. 16442126
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16442126 500 mg -
16408296 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16442126 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0413
MedChemExpress Fenbendazole is a broad spectrum benzimidazole anthelmintic used against gastrointestinal parasites.
Fenbendazole is a broad spectrum benzimidazole anthelmintic used against gastrointestinal parasites.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fenbendazole
Fysisk form Solid
CAS 43210-67-9
Farve White
Mængde 500 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H13N3O2S
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation DMSO : 10 mg/mL (33.41 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL O=C(OC)NC1=NC2=CC=C(SC3=CC=CC=C3)C=C2N1
Molekylvægt (g/mol) 299.35
Formel vægt 299.35
Procent renhed 99.75%