Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Fenbendazol
Artikelnummer. 15872524 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15872524 100 g 100g
15862524 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15872524 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 462471000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 43210-67-9 | C15H13N3O2S | 299.35 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 43210-67-9
Molekylær formel C15H13N3O2S
Molekylvægt (g/mol) 299.35
InChI nøgle HDDSHPAODJUKPD-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn methyl-N-[6-(phenylsulfanyl)-1H-1,3-benzodiazol-2-yl]carbamat
SMIL COC(=O)NC1=NC2=CC=C(SC3=CC=CC=C3)C=C2N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fenbendazole
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in dmso
Formel vægt 299.35