Få mere at vide
Fenamiphos 90%, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fenamiphos |
| CAS | 22224-92-6 |
| Molekylær formel | C13 H22 N O3 P S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Phosphoramidic acid, (1-methylethyl)-, ethyl 3-methyl-4-(methylthio)phenyl ester (9CI), Phosphoramidic acid, isopropyl-, ethyl 4-(methylthio)-m-tolyl ester (8CI), B 68138, BAY 68138, Bayer 68138, Ethyl 3-methyl-4-(methylthio)phenyl (1-methylethyl)phosphoramidate, Ethyl 4-(methylthio)-m-tolyl isopropylphosphoramidate, Fenamifos, Fenamiphos, Fenamithion, Nemacur, Nemacur P, Phenamiphos, Phosphoramidic acid, N-(1-methylethyl)-, ethyl 3-methyl-4-(methylthio)phenyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C13H22NO3PS/c1-6-16-18(15,14-10(2)3)17-12-7-8-13(19-5)11(4)9-12/h7-10H,6H2,1-5H3,(H,14,15) |
| SMIL | CCOP(=O)(NC(C)C)Oc1ccc(SC)c(C)c1 |
| IUPAC navn | N-[ethoxy-(3-methyl-4-methylsulfanylphenoxy)phosphoryl]propan-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 303.36 |
| Formel vægt | 303.1058 |