Få mere at vide
Fenaminstrobin (E/Z Mixture), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fenaminstrobin (E/Z Mixture) |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H21Cl2N3O3/c1-14(11-12-17-18(22)9-6-10-19(17)23)25-29-13-15-7-4-5-8-16(15)20(26-28-3)21(27)24-2/h4-12H,13H2,1-3H3,(H,24,27)/b12-11+,25-14-,26-20? |