Få mere at vide
Fenaminostrobin 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326967
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30326967 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30326967 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13409000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fenaminostrobin
CAS 366815-39-6
Analyt- eller komponentnavne Fenaminostrobin
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C21 H21 Cl2 N3 O3
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Benzeneacetamide, 2-[[[(E)-[(2E)-3-(2,6-dichlorophenyl)-1-methyl-2-propenylidene]amino]oxy]methyl]-α-(methoxyimino)-N-methyl-, (αE)- (9CI), Diclofenoxystrobin, Fenaminostrobin, Fenaminstrobin, Xiwojunan, Benzeneacetamide, 2-[[[(E)-[(2E)-3-(2,6-dichlorophenyl)-1-methyl-2-propen-1-ylidene]amino]oxy]methyl]-α-(methoxyimino)-N-methyl-, (αE)-
InChI formel InChI=1S/C21H21Cl2N3O3/c1-14(11-12-17-18(22)9-6-10-19(17)23)25-29-13-15-7-4-5-8-16(15)20(26-28-3)21(27)24-2/h4-12H,13H2,1-3H3,(H,24,27)/b12-11+,25-14+,26-20+
SMIL CNC(=O)\C(=N\OC)\c1ccccc1CO\N=C(/C)\C=C\c2c(Cl)cccc2Cl
IUPAC navn (2E)-2-[2-[[(E)-[(E)-4-(2,6-dichlorophenyl)but-3-en-2-ylidene]amino]oxymethyl]phenyl]-2-methoxyimino-N-methylacetamide
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 434.3157
Mængde 1 ml
Formel vægt 433.096 g/mol