Få mere at vide
Hamilton™ Hun Luer og gevindforbinder
Beskrivelse
- Ventil fitting
- 1/4 in.-20 UNC
- 1,5 mm portdiameter
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Adapter |
| Trådstørrelse | 1/4 in.-20 UNC |
| Oversigt | Hun-luer/gevindforbindelse |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 1,5 mm port |