Beskrivelse
Hurtig og nem montering og demontering uden brug af værktøj. Gevinddesign giver en sikker lukning, der —forhindrer kontaminering. Overholder ISO-594-1 og ISO 594-2 standarder
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ADCF;FDA;Ikke-DEHP;Ikke-phthalat;RoHS;USP |
| Emballagemængde | 25/Pk. |
| Fjord | Luertråd hun |
| Materiale (forsegling) | Polypropylen |