Få mere at vide
Value Plastics Hun-luer-gevindstil til UNF-gevindadapterfittings, lige
Artikelnummer. 30053983 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Trådstørrelse:
1/4-28 UNF(M)
1/4-28 UNF(M) bundforsegling
10-32 UNF(M)
Fjord:
Hun-Luer med 1/4 tomme Hex
Hun-Luer med 5/16 tommer Hex
Materiale (forsegling):
Nylon
Polycarbonat
Polypropylen
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Trådstørrelse Fjord Materiale (forsegling)
30053983 1/4-28 UNF(M) Hun-Luer med 5/16 tommer Hex Polypropylen
30053201 1/4-28 UNF(M) bundforsegling Hun-Luer med 5/16 tommer Hex Polypropylen
30053683 10-32 UNF(M) Hun-Luer med 1/4 tomme Hex Nylon
30054148 1/4-28 UNF(M) bundforsegling Hun-Luer med 5/16 tommer Hex Nylon
30053992 1/4-28 UNF(M) Hun-Luer med 5/16 tommer Hex Nylon
30054264 1/4-28 UNF(M) Hun-Luer med 5/16 tommer Hex Polycarbonat
30054098 10-32 UNF(M) Hun-Luer med 1/4 tomme Hex Polycarbonat
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 30053983 Leverandør Value Plastics Leverandørnr. SFTLL6005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    393.00 DKK
    351.38 DKK / Pakke med 25
    Spare 41.62 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Luer-fittings muliggør en enkel, men sikker forbindelse
Hurtig og nem montering og demontering uden brug af værktøj. Gevinddesign giver en sikker lukning, der —forhindrer kontaminering. Overholder ISO-594-1 og ISO 594-2 standarder
Tekniske data
Certificeringer/compliance ADCF;FDA;Ikke-DEHP;Ikke-phthalat;RoHS;USP
Emballagemængde 25/Pk.
Fjord Hun-Luer med 5/16 tommer Hex
Trådstørrelse 1/4-28 UNF(M)
Materiale (forsegling) Polypropylen