Få mere at vide
Value Plastics Hun Luer trådstil til NPT Adapterfittings, lige
Artikelnummer. p-200105063 Shop alle Cole-Parmer produkter
Materiale (forsegling):
Hvid Nylon
Prolypropelen
Artikelnummer. 30053952
Brand: Value Plastics 5011995
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Luer-fittings muliggør en enkel, men sikker forbindelse
Hurtig og nem montering og demontering uden brug af værktøj. Gevinddesign giver en sikker lukning, der —forhindrer kontaminering. Overholder ISO-594-1 og ISO 594-2 standarder
Tekniske data
Certificeringer/compliance ADCF;FDA;Ikke-DEHP;Ikke-phthalat;RoHS;USP
Fjord 1/8-27 NPT(M) gevind
Materiale (forsegling) Prolypropelen