Få mere at vide
Value Plastics Hun Luer trådstil til NPT Adapterfittings, lige
Artikelnummer. 30053952 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Materiale (forsegling):
Hvid Nylon
Prolypropelen
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale (forsegling)
30053952 Prolypropelen
30052983 Hvid Nylon
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30053952 Leverandør Value Plastics Leverandørnr. 18FTLL6005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    527.00 DKK
    466.71 DKK / Pakke med 25
    Spare 60.29 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 19-01-2027
Luer-fittings muliggør en enkel, men sikker forbindelse
Hurtig og nem montering og demontering uden brug af værktøj. Gevinddesign giver en sikker lukning, der —forhindrer kontaminering. Overholder ISO-594-1 og ISO 594-2 standarder
Tekniske data
Certificeringer/compliance ADCF;FDA;Ikke-DEHP;Ikke-phthalat;RoHS;USP
Fjord 1/8-27 NPT(M) gevind
Materiale (forsegling) Prolypropelen