Få mere at vide
Value Plastics Hun-luer-trådshætter
Shop alle Cole-Parmer produkter
Materiale (forsegling):
Hvid Nylon
Klar polycarbonat
Beskrivelse
Luer-fittings muliggør en enkel, men sikker twist-lock-forbindelse. Ideel til afdækning af væskeoverførselssystem. Gevinddesign giver en sikker lukning, der —forhindrer kontaminering
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Ikke-DEHP; Ikke-phthalat; RoHS |
| Emballagemængde | 25/Pk. |
| Fjord | Luertråd hun, kap |
| Materiale (forsegling) | Hvid Nylon |