Få mere at vide
Cytiva Hun Luer Lock-stik til ÄKTA Systems
Artikelnummer. 12471100 Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12471100
Brand: Cytiva 18112038
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Cytiva Hun Luer Lock Connector kan bruges med Autosampler A-900 og A-905, en integreret komponent i adskillige ÄKTA-kromatografisystemer.
Cytiva Hun Luer Lock Connector kan bruges med adskillige ÄKTA væskekromatografisystemer, herunder: ÄKTAexplorer, ™ÄKTApurifier, ™ÄKTAfplc, ™eller ÄKTAmicro™ systemer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Hun Luer Lock Connector
Forbindelser Luer lok, kvinde
Mængde 1 stk.
Farve Klar
Til brug med (udstyr) Autosampler A-900 og A-905, brugt i adskillige ÄKTA-systemer, inklusive: ÄKTAexplorer, ÄKTApurifier, Ä